Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Form:
powder
Biological source:
Porcine, bovine
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
biological source
Porcine, bovine
description
Amino nitrogen ≥ 8%, Total nigrogen ≥11%
form
powder
technique(s)
microbiological culture: suitable
Application
N-Z-Amine® has been used in culture mediums to grow and produce enterotoxins by Staphylococcus.
Analysis Note
Preparation has a high level of free amino acids.
Legal Information
N-Z-Amine is a registered trademark of Kerry Group
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| biological source Porcine, bovine | biological source - | biological source bovine milk | biological source - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| description Amino nitrogen ≥ 8% | description - | description - | description - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?