Fortfahren mit
C6482
Caspase 5 human
recombinant, expressed in E. coli, 5,000 units/mg protein
Synonym(e):
ICE(rel)III, TY
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 749.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
MDL number:
Specific activity:
5,000 units/mg protein
Recombinant:
expressed in E. coli
CHF 749.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
powder
specific activity
5,000 units/mg protein
mol wt
30 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CASP5(838)
Biochem/physiol Actions
Useful in screening caspase inhibitors, studying enzyme kinetics and regulation, determining target substrates, as well as serving as positive controls in caspase activity assays and Western blot analysis.
Physical form
Powder contains 0.052% ammonium sulfate, 0.158% Tris−HCl, and 0.76% sodium chloride.
Other Notes
One unit will hydrolyze 1 nmol of the caspase substrate WEHD-pNA to WEHD and p-nitroaniline per hour at pH 7.2 at 37 °C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PRS3455C6357C1224
Gene Information
human ... CASP5(838)
Gene Information
human ... CASP5(838)
Gene Information
human ... CASP4(837)
Gene Information
human ... CASP3(836)
specific activity
5,000 units/mg protein
specific activity
-
specific activity
5,000 units/mg protein
specific activity
≥1.0 units/mg protein
form
powder
form
buffered aqueous solution
form
solution
form
buffered aqueous glycerol solution
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli (C-terminal histidine-tagged)
UniProt accession no.
P51878
UniProt accession no.
P51878
UniProt accession no.
P49662
UniProt accession no.
P42574
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C6482-100UN04061833629192
C6482-25UN04061833629208