Fortfahren mit
C6192
Nalgene® Lowboy Ballonflasche mit Hahn
nominal capacity 15 L (4 gal), high-density polyethylene
Synonym(e):
carboys, Nalgene 2323-0015, container with spigot, container with tap, large capacity liquid container
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121820
material
high-density polyethylene , polypropylene spigot and screw closure
description
Not recommended for use with most organic solvents
manufacturer/tradename
Nalgene® 2323-0015
L × W × H
8 in. (203 mm) × 14 1/2 in. (368 mm) × 14 1/2 in. (368 mm)
nominal capacity
15 L (4 gal)
General description
Paßt auch in Lücken, stapelbar (max.3) Integrierter Handgriff für sicheren und einfachen Transport. Resistent gegen starke Säuren und Laugen. Größe: LxBxH
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C6192-1EA04061832614465