Fortfahren mit
C5679
Casein aus Kuhmilch
BioReagent, suitable for insect cell culture
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 144.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
EC Number:
232-555-1
MDL number:
Form:
powder
Biological source:
bovine milk
CHF 144.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine milk
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable
mp
280 °C (dec.) (lit.)
UniProt accession no.
SMILES string
[P](=O)(OCC(NC(=O)C(NC(=O)C(N)Cc1ccccc1)CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(C(O)C)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)NC(C
InChI
1S/C81H125N22O39P/c1-36(2)31-50(76(132)94-43(15-24-57(87)108)71(127)101-52(34-64(120)121)78(134)98-49(81(137)138)11-7-8-30-82)99-72(128)47(19-28-61(114)115)95-77(133)51(33-63(118)119)100-73(129)48(20-29-62(116)117)97-80(136)65(37(3)104)103-75(131)44(16-25-58(88)109)92-68(124)42(14-23-56(86)107)90-67(123)41(13-22-55(85)106)91-69(125)45(17-26-59(110)111)93-70(126)46(18-27-60(112)113)96-79(135)53(35-142-143(139,140)141)102-74(130)40(12-21-54(84)105)89-66(122)39(83)32-38-9-5-4-6-10-38/h4-6,9-10,36-37,39-53,65,104H,7-8,11-35,82-83H2,1-3H3,(H2,84,105)(H2,85,106)(H2,86,107)(H2,87,108)(H2,88,109)(H,89,122)(H,90,123)(H,91,125)(H,92,124)(H,93,126)(H,94,132)(H,95,133)(H,96,135)(H,97,136)(H,98,134)(H,99,128)(H,100,129)(H,101,127)(H,102,130)(H,103,131)(H,110,111)(H,112,113)(H,114,115)(H,116,117)(H,118,119)(H,120,121)(H,137,138)(H2,139,140,141)
InChI key
BECPQYXYKAMYBN-UHFFFAOYSA-N
General description
Casein is a calcium phosphate-binding phosphoprotein present in mammalian milk. It constitutes about 80% of the total bovine milk. Bovine milk is made of four types of casein such as, αs1-, αs2-, β-, and κ-caseins.
Application
Casein from bovine milk has been used as a component of normal medium for Drosophila culture , in the preparation of αS1-casein (CAS1_Bovin) , as a source of nitrogen (N) in experiment diets .
Biochem/physiol Actions
Partielle gastrointestinale Verdauung von Casein ist eine Fundgrube für bioaktive Peptide, wie z.B. β-Casomorphin. Allerdings reagiert Rindercasein nicht einheitlich; während die Varianten A1 und B zur Produktion von β-Casomorphin führen, ist es bei Variante A2 nicht der Fall.
Numerous experimental applications including use as a blocking agent in immunochemistry, recovery of enzyme activity from SDS extracted samples, and as a substrate for protease and kinase assays.
Analysis Note
essentially vitamin free
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C69051.02241C7078
technique(s)
cell culture | insect: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
activity assay: suitable, electrophoresis: suitable, immunocytochemistry: suitable
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
-
biological source
bovine milk
form
powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
-
form
powder
UniProt accession no.
P02662, P02666, P02663, P02668
UniProt accession no.
P02666, P02668
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
P02662, P02663, P02666
Gene Information
bovine ... CSN1S1(282208), CSN1S2(282209), CSN2(281099), CSN3(281728)
Gene Information
bovine ... CSN2(281099), CSN3(281728)
Gene Information
-
Gene Information
bovine ... CSN1S1(282208), CSN1S2(282209), CSN2(281099)
mp
280 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
280 °C (dec.) (lit.)
mp
280 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Casein aus Kuhmilch
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)