Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 50.20 |
Über diesen Artikel
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
41121813
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
polystyrene
Quality Segment
parameter
340-800 nm spectral range
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
chamber volume
≥1 mL
pathlength
10 mm
detection method
photometric
General description
Abgepackt in 100 Stck.-Packungen in Styropor-Boxen, damit die Küvetten staub- und kratzerfrei bleiben.
Siehe Transmissionskurve D im Diagramm.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| material polystyrene | material polystyrene | material - | material polystyrene |
| technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable | technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable |
| detection method photometric | detection method photometric | detection method fluorometric | detection method photometric |
| chamber volume ≥1 mL | chamber volume ≥2.5 mL | chamber volume - | chamber volume ≥3 mL |
| pathlength 10 mm | pathlength 10 mm | pathlength - | pathlength 10 mm |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Spektralphotometer-Küvetten, Polystyrol
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C5416-100EA | 04061833502068 |