Fortfahren mit
C4926
Calmodulin-dependent Protein Kinase II fragment 290-309
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
CaM kinase II (290-309)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 620.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C103H185N31O24S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
2273.83
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
CHF 620.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
composition
Peptide content, ≥70%
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@@H](N)CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](CCSC)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C103H185N31O24S/c1-17-58(10)80(98(154)131-75(50-57(8)9)97(153)133-82(63(15)136)100(156)134-81(62(14)135)99(155)126-72(39-46-159-16)92(148)127-73(48-55(4)5)93(149)119-61(13)101(157)158)132-84(140)59(11)117-79(138)53-116-86(142)66(33-21-25-40-104)122-95(151)74(49-56(6)7)128-90(146)68(35-23-27-42-106)124-89(145)71(38-30-45-115-103(112)113)125-88(144)70(37-29-44-114-102(110)111)120-83(139)60(12)118-94(150)77(52-78(109)137)130-96(152)76(51-64-31-19-18-20-32-64)129-91(147)69(36-24-28-43-107)123-87(143)67(34-22-26-41-105)121-85(141)65(108)47-54(2)3/h18-20,31-32,54-63,65-77,80-82,135-136H,17,21-30,33-53,104-108H2,1-16H3,(H2,109,137)(H,116,142)(H,117,138)(H,118,150)(H,119,149)(H,120,139)(H,121,141)(H,122,151)(H,123,143)(H,124,145)(H,125,144)(H,126,155)(H,127,148)(H,128,146)(H,129,147)(H,130,152)(H,131,154)(H,132,140)(H,133,153)(H,134,156)(H,157,158)(H4,110,111,114)(H4,112,113,115)/t58-,59-,60-,61-,62+,63+,65-,66-,67-,68-,69-,70-,71-,72-,73-,74-,75-,76-,77-,80-,81-,82-/m0/s1
InChI key
LRKHMNPQPYICFK-RBGVSSEXSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Potent Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II inhibitor.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A4308SAB4503244SAB4503756
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
-
Gene Information
human ... CAMK2A(815), CAMK2B(816), CAMK2D(817), CAMK2G(818)
Gene Information
human ... CAMK2A(815), CAMK2B(816), CAMK2D(817)
mouse ... CAMK2A(12322), CAMK2B(12323), CAMK2D(108058)
rat ... CAMK2A(25400), CAMK2B(24245), CAMK2D(24246)
Gene Information
human ... CAMK2B(816)
Gene Information
human ... CAMK2B(816), CAMK2D(817)
form
solid
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
UniProt accession no.
Q13554, Q13557, Q13555, Q9UQM7
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
Q13554
UniProt accession no.
Q13557
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S Basavappa et al.
Biochemical and biophysical research communications, 254(3), 699-702 (1999-01-28)
Activation of L-type calcium channels in the neuroendocrine, cholecytstokinin-secreting cell line, STC-1, is vital for secretion of CCK. In the present study, the regulation of L-type Ca2+ channels by cAMP and Ca2+ calmodulin dependent protein kinase II (CaM-KII) in STC-1
K Fukunaga et al.
The Journal of biological chemistry, 268(11), 7863-7867 (1993-04-15)
Among the molecular mechanisms that have been proposed to contribute to long-term potentiation in hippocampus are the activation and autophosphorylation of Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II (CaM kinase II). Here we report that high, but not low frequency stimulation applied to
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C4926-1MG04061826682142