Fortfahren mit
C4479
9-Cyclopentyladenine monomethanesulfonate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
9-CP-Ade mesylate, 9-Cyclopentyladenine mesylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 370.00
CHF 314.50
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H13N5 · CH3SO3H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
299.35
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
CHF 314.50
ListenpreisCHF 370.00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
mp
180-183 °C (lit.)
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
CS(O)(=O)=O.Nc1ncnc2n(cnc12)C3CCCC3
InChI
1S/C10H13N5.CH4O3S/c11-9-8-10(13-5-12-9)15(6-14-8)7-3-1-2-4-7;1-5(2,3)4/h5-7H,1-4H2,(H2,11,12,13);1H3,(H,2,3,4)
InChI key
AJMDRSJHCYQPQI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
A stable, cell-permeable, non-competitive adenylyl cyclase inhibitor that targets the P-site domain.
A stable, cell-permeable, non-competitive adenylyl cyclase inhibitor that targets the P-site domain. IC50 = 100 μM in detergent-dispersed rat brain preparation.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PZ0255PZ0362SML1618
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Yu Zhang et al.
Frontiers in neuroscience, 14, 364-364 (2020-05-16)
Electrical synapses between neurons exhibit a high degree of plasticity, which makes critical contributions to neuronal communication. The GABAergic parvalbumin-expressing (PV+) neurons in the thalamic reticular nucleus (TRN) interact with each other through electrical and chemical synapses. Plasticity of electrical
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C4479-5MG04061832897691
C4479-25MG04061832269986