Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122104
Surface area:
175 cm2
Binding type:
(suspension culture treated), non-treated surface
Material:
hi-profile, angled neck , polystyrene flask, screw top cap, white high-density polyethylene cap
Sterility:
sterile
Packaging:
case of 40 ea (10 bags x 4 flasks)
Feature:
DNase free, RNase free, with cap
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
hi-profile, angled neck , polystyrene flask, screw top cap, white high-density polyethylene cap
description
DNase, RNase free
sterility
sterile
feature
DNase free, RNase free, with cap
packaging
case of 40 ea (10 bags x 4 flasks)
manufacturer/tradename
Greiner 661190
capacity
650 mL
surface area
175 cm2
binding type
(suspension culture treated), non-treated surface
General description
Suspension culture treated for maximum cell yield with minimum monolayer adhesion.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner culture flasks, suspension culture treated
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C4357-40EA | 04061832209258 |