Fortfahren mit
C4317
Nalgene® Runde Kanister, mit Handgriffen
nominal capacity 50 L (13 gal), low-density polyethylene
Synonym(e):
carboys, nalgene carboys, Nalgene 2210-0130, laboratory container, receptical, vessel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 389.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121820
CHF 389.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
low-density polyethylene , white polypropylene screw closure
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2210-0130
H × D
26 1/2 in. (673 mm) × 14 7/8 in. (376 mm)
nominal capacity
50 L (13 gal)
General description
Graduiert in 1 gal. und 5 l Teilungen. Deckeldurchmesser 83 mm, Größe: Höhe x Durchmesser
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C3817C2692C4442
manufacturer/tradename
Nalgene 2210-0130
manufacturer/tradename
Nalgene 2210-0050
manufacturer/tradename
Nalgene 2210-0020
manufacturer/tradename
Nalgene 2250-0020
material
low-density polyethylene , white polypropylene screw closure
material
low-density polyethylene , white polypropylene screw closure
material
low-density polyethylene , white polypropylene screw closure
material
polypropylene , white polypropylene screw closure
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
nominal capacity
50 L (13 gal)
nominal capacity
20 L (5.5 gal)
nominal capacity
10 L (2.5 gal)
nominal capacity
10 L (2.5 gal)
H × D
26 1/2 in. (673 mm) × 14 7/8 in. (376 mm)
H × D
20 7/8 in. (528 mm) × 11 3/8 in. (287 mm)
H × D
15 3/8 in. (389 mm) × 9 7/8 in. (249 mm)
H × D
15 3/8 in. (389 mm) × 9 7/8 in. (249 mm)
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C4317-1EA04061832614373