Fortfahren mit
C2861
Labnet Quick Spin Minifuges
Standard model, holds 6 x 1.5/2.0 mL tubes, AC/DC input 230 V AC
Synonym(e):
centrifuge laboratory, lab centrifuge, micro centrifuge
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41103900
Manufacturer/tradename:
Labnet
Feature:
CE compliant, CSA approved
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
CE compliant, CSA approved
manufacturer/tradename
Labnet
availability
not available in North America
technique(s)
cryopreservation: suitable
General description
The original Quick Spin Minifuge is available with two different rotor configurations. The Strip Tube model holds two 8 x 0.2 mL PCR strip tubes or 16 individual 0.2 mL tubes. The Standard model accommodates 6 x 1.5/2.0 mL tubes directly and smaller tubes with adapters. Both 0.5 and 0.4 mL adapters are supplied with the standard unit.
Requiring less than six inches of bench space, the economical Quick Spin Minifuges are ideal for personal use. Both units can be used for applications such as microfiltration of samples and quick spin downs from the walls and caps of tubes.
Operation of the centrifuge begins when the lid is closed. The rotor is quickly accelerated to 6,000 rpm. Upon opening the lid, the rotor comes to a stop.
  • Maximum speed/RCF: 6,000 rpm/2,000 x g
  • Maximum capacity: Strip tube rotor 2 x 0.2 mL strips; Standard tube rotor 6 x 1.5/2.0 mL
  • Dimensions: (W x D x H): 5 in. (12.7 cm) x 5 in. (12.7 cm) x 4.4 in. (11.2 cm)
  • Weight: 1 lb/ 0.45 kg
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Labnet Quick Spin Minifuges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)