Fortfahren mit
C271
CX546
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
1-(1,4-Benzodioxan-6-ylcarbonyl)piperidine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 259.00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 926.00
CHF 787.10
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H17NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.29
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
protect from light
CHF 259.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
protect from light
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N1CCCCC1)c2ccc3OCCOc3c2
InChI
1S/C14H17NO3/c16-14(15-6-2-1-3-7-15)11-4-5-12-13(10-11)18-9-8-17-12/h4-5,10H,1-3,6-9H2
InChI key
LJUNPHMOGNFFOS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
CX546, a benzoylpiperidine derivative ampakine is an analog of CX516.[1]
Application
CX546 has been used as positive allosteric modulator for the glutamatergic receptor α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid (AMPA) in mice.
Biochem/physiol Actions
Positive AMPA glutamate receptor modulator.
CX546 has antipsychotic functionality and has the potential to treat schizophrenia. It improves the defects associated with the prepulse inhibition (PPI) and latent inhibition (LI) in mice lacking metabotropic glutamate receptor type 5 (mGluR5). Additionally, CX546 potentiates synaptic plasticity, elicits neuroprotection and promotes the neurotrophin expression.
Disclaimer
Photosensitive
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
5.05016HPA014821SML1191
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
buffered aqueous glycerol solution
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: soluble
solubility
-
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CX546
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C271-10MG04061832081533
C271-50MG04061832081540