Fortfahren mit
C2671
Corticotropin Releasing Factor bovine
≥90% (HPLC), Synthetic
Synonym(e):
CRF, CRH
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 661.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C206H340N60O63S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
4697.33
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
CHF 661.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
cow ... CRH(280755)
Biochem/physiol Actions
CRF is a hypothalamic peptide that releases ACTH and endorphin from the anterior pituitary. It is also a neurotransmitter in the central nervous system, and is involved in autonomic and endocrine responses to stress.
Releases ACTH and endorphin from the anterior pituitary; central nervous system neurotransmitter.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C2917C3167C3042
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Gene Information
cow ... CRH(280755)
Gene Information
human ... CRH(1392)
mouse ... CRH(12918)
rat ... CRH(81648)
Gene Information
-
Gene Information
human ... CRH(1392)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
UniProt accession no.
Q95MI6
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
P06850
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C2671-1MG04061826152539