Fortfahren mit
C127
CNQX
≥98% (HPLC), AMPA/kainate glutamate receptor antagonist, solid
Synonym(e):
6-Cyano-7-nitrochinoxalin-2,3-dion, FG-9065
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 152.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 494.00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 705.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H4N4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.15
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
protect from light
CHF 152.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
CNQX, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc2NC(=O)C(=O)Nc2cc1C#N
InChI
1S/C9H4N4O4/c10-3-4-1-5-6(2-7(4)13(16)17)12-9(15)8(14)11-5/h1-2H,(H,11,14)(H,12,15)
InChI key
RPXVIAFEQBNEAX-UHFFFAOYSA-N
Application
CNQX wird wie folgt verwendet:
  • als α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolpropionsäure (AMPA)/Kainat-Blocker zum Untersuchen seiner Wirkung auf die Cytonembildung in pluripotenten embryonalen Stammzellen (pESC)[1]
  • als Glutamatblocker zum Verringern der synaptischen Eingangssignale bei der Current-Clamp-Methode in Neuronen des zentralen Antennallobus[2]
  • als Nicht-N-Methyl-D-aspartat(NMDA)-Rezeptor-Blocker zum Untersuchen seiner Wirkung auf die Herzfrequenz von Ratten[3]
Biochem/physiol Actions
Wirksamer, kompetitiver AMPA/Kainat-Glutamatrezeptor-Antagonist.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C239C3118D0540
CNQX ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
C127
CNQX
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
H2O: >2 mg/mL (warmed)
solubility
H2O: insoluble <2 mg/mL, DMSO: >5 mg/mL
solubility
-
color
yellow
color
orange to red
color
brown
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CNQX
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)