Fortfahren mit
C1004
Cholesteryl propyl ether
Synonym(e):
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-propyl ether, 3β-Propoxy-5-cholestene, 5-Cholesten-3β-ol 3-propyl ether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)