Fortfahren mit
B9511
5-Brom-4-chlor-3-indolyl-β-D-fucopyranosid
chromogenic, ≥98% (HPLC), powder
Synonym(e):
5-Bromo-4-chloro-3-indoxyl-beta-D-fucopyranoside
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 151.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 586.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H15BrClNO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
392.63
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
CHF 151.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
5-Brom-4-chlor-3-indolyl-β-D-fucopyranosid, ≥98% (HPLC)
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMF: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO5/c1-5-11(18)12(19)13(20)14(21-5)22-8-4-17-7-3-2-6(15)10(16)9(7)8/h2-5,11-14,17-20H,1H3/t5-,11+,12+,13-,14+/m1/s1
InChI key
ZMYJTGDNFZJYFN-MFWXUWBHSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B4252203780B9276
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
solubility
DMF: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
DMF: methanol (1:1): 50 mg/mL
solubility
2% DMF: soluble, clear
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B9511-25MG04061832904238
B9511-5MG04061832904245