Fortfahren mit
B8378
2-(4-tert-Butylphenyl)-5-(4-Biphenylyl)-1,3,4-Oxadiazol
≥99%
Synonym(e):
2-(4-Biphenylyl)-5-(4-tert.-butylphenyl)-1,3,4-oxadiazol, Butyl-PBD
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 979.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H22N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
354.44
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-135-7
Beilstein/REAXYS Number:
1086414
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
powder
CHF 979.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥99%
form
powder
fluorescence
λex 305 nm; λem 364 nm in ethanol
OLED device performance
ITO/DTFD/PBD/Alq3/LiF/Al
  • Color: blue
  • Max. Luminance: 400 Cd/m2
  • Max. EQE: 1.6 %
  • Turn-On Voltage: 4 V
, ITO/PEDOT:PSS/TPD/PVK:Ir(ppy)3 (6%)/PBD/Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 10000 Cd/m2
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(cc1)-c2nnc(o2)-c3ccc(cc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C24H22N2O/c1-24(2,3)21-15-13-20(14-16-21)23-26-25-22(27-23)19-11-9-18(10-12-19)17-7-5-4-6-8-17/h4-16H,1-3H3
InChI key
XZCJVWCMJYNSQO-UHFFFAOYSA-N
Application
2-(4-tert-Butylphenyl)-5-(4-biphenylyl)-1,3,4-oxadiazole (PBD) can be used as a hole-blocking material in the fabrication of multilayer polymer light-emitting diodes to enhance the efficiency of the device. It is also used as an additive to fabricate the polyurethane (PU) based bistable nonvolatile memory devices with resistive switching characteristics. By incorporating PBD with PU, device performance showed significant improvement, with increase in ON/OFF ratio by two orders of magnitude and a long retention period of over five hours. PBD is also an organic fluorescent molecule used to prepare plastic scintillators.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.18447446424
assay
≥99%
assay
≥96.0% (GC)
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
crystals
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
OLED device performance
ITO/DTFD/PBD/Alq3/LiF/Al
  • Color: blue
  • Max. Luminance: 400 Cd/m2
  • Max. EQE: 1.6 %
  • Turn-On Voltage: 4 V
, ITO/PEDOT:PSS/TPD/PVK:Ir(ppy)3 (6%)/PBD/Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 10000 Cd/m2
OLED device performance
-
OLED device performance
-
fluorescence
λex 305 nm; λem 364 nm in ethanol
fluorescence
-
fluorescence
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Selective Metal Transfer and its Application to Patterned Multicolor Organic Light-Emitting Diodes
Lee, D.; et al.
Advanced Materials, 16, 1851 - 1854 (2011)
Multilayer polymer light-emitting diodes by blade coating method
Tseng S-R, et al.
Applied Physics Letters, 93(15), 382-382 (2008)
Blue-light-emitting organic electroluminescence via exciplex emission based on a fluorene derivative
Li, F.; et al.
Journal of Physics D: Applied Physics, 37, 1613-1613 (2004)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B8378-5G04061832534268
B8378-100G04061833648407