Fortfahren mit
B7688
PiB
≥98% (HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 343.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H18N2O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
438.39
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 343.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 1-2 mg/mL (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=C2C(C3=CC=C24)=C(C(N(CC(OCC)=O)C3=O)=O)C=C1)N(CC(OCC)=O)C4=O
InChI
1S/C22H18N2O8/c1-3-31-15(25)9-23-19(27)11-5-7-13-18-14(8-6-12(17(11)18)20(23)28)22(30)24(21(13)29)10-16(26)32-4-2/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3
InChI key
WNKQGFNIIHNGQM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PiB is a Pin-1 inhibitor.
PiB is an inhibitor of the peptidylprolyl isomerase Pin-1. Inhibition of Pin-1 leads to destabilization of the transcription factor Nanog, which is required for maintenance of embryonic stem cell cultures.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0906SML0676SML0753
PiB ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
B7688
PiB
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 1-2 mg/mL (warmed)
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
color
white to light brown
color
white to beige
color
, white to dark yellow-brown
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B7688-5MG04061833063392
B7688-25MG04061833063385