Fortfahren mit
B6930
Nalgene® dropper bottle with screw closure
capacity 8 mL, natural bottle, assorted colors cap
Synonym(e):
bottle dropper, dropper bottles, Dropper container, Dropper flask, Nalgene 2752-9025, dispensing bottle
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 50.30
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
CHF 50.30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
low-density polyethylene , natural bottle, round bottle
joint
Joints threaded neck (15)
packaging
pack of 25 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 2752-9025
capacity
8 mL
color
assorted colors cap
Features and Benefits
  • Nalgene® dropper bottles with screw closure is an alternative to various pipetting devices.
  • The tip ensures accurate dispensing of 40μL drops (based on water; viscosity affects drop size), dispensed one drop at a time.
  • Chemically resistant to most reagents.
  • LDPE clear transparent bottles for easy sample visualization.
  • Leak-proof closure - prevents sample loss.
  • Control dispensing tip ensures a secure fit.
  • Suitable for use in biotech, diagnostic and pharmaceutical applications.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B6555B6180B7055
material
low-density polyethylene , round bottle, natural bottle
material
low-density polyethylene , round bottle, white bottle
material
colorless bottle, low-density polyethylene , low-density polyethylene cap
material
low-density polyethylene , natural bottle, round bottle
manufacturer/tradename
Nalgene® 2752-9025
manufacturer/tradename
Nalgene® 2751-9025
manufacturer/tradename
Nalgene® 2750-9025
manufacturer/tradename
Nalgene® 2752-9050
capacity
8 mL
capacity
8 mL
capacity
8 mL
capacity
15 mL
joint
Joints threaded neck (15)
joint
Joints threaded neck (15-415)
joint
Joints threaded neck (15)
joint
Joints threaded neck (15)
packaging
pack of 25 ea
packaging
pack of 25 ea
packaging
pack of 25 ea
packaging
pack of 25 ea
color
assorted colors cap
color
white cap
color
white cap
color
assorted colors cap
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B6930-25EA04061832613765