Fortfahren mit
B6893
Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
Synonym(e):
β-D-GlcNAc-1→OCH2Ph, Benzyl N-acetyl-β-D-glucosaminide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H21NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
311.33
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)NC1C(O)C(O)C(CO)OC1OCc2ccccc2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chang Di et al.
Insect biochemistry and molecular biology, 84, 48-62 (2017-04-04)
Lepidopteran caterpillars rely on olfaction and gustation to discriminate among food sources. Compared to the larval gustation, the larval olfaction has been poorly investigated. To uncover the molecular basis of olfaction in Helicoverpa armigera larvae, we identified 17 odorant receptor