Fortfahren mit
B5313
BIX-01338 hydrate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-{2-[4-(4-Methoxybenzoyloxy)phenyl]ethyl}-2-(4-trifluoromethylbenzoylamino)-1H-benzoimidazole-5-carboxylic acid hydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 186.00
CHF 158.10
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 739.00
CHF 628.15
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C32H24F3N3O6 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
603.54 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 158.10
ListenpreisCHF 186.00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white to light tan
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.COc1ccc(cc1)C(=O)Oc2ccc(CCn3c(NC(=O)c4ccc(cc4)C(F)(F)F)nc5cc(ccc35)C(O)=O)cc2
InChI
1S/C32H24F3N3O6.H2O/c1-43-24-13-6-21(7-14-24)30(42)44-25-11-2-19(3-12-25)16-17-38-27-15-8-22(29(40)41)18-26(27)36-31(38)37-28(39)20-4-9-23(10-5-20)32(33,34)35;/h2-15,18H,16-17H2,1H3,(H,40,41)(H,36,37,39);1H2
InChI key
LLTPCGBKXOESTJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BIX-01338 is a non-selective histone lysine methyltransferase inhibitor.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S7076C3742SML1276
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: ≥12 mg/mL
solubility
DMSO: ≥2 mg/mL (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
off-white to light tan
color
white to beige
color
off-white to tan
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B5313-25MG04061832631035
B5313-5MG04061832631042