Fortfahren mit
B4559
BRL 44408
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-[2H-(1-Methyl-1,3-dihydroisoindol)-methyl]-4,5-dihydroimidazol -maleat (Salz)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 186.00
CHF 158.10
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 784.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H21N3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
331.37
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 158.10
ListenpreisCHF 186.00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: soluble 15 mg/mL, clear
originator
GlaxoSmithKline
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CC1N(CC2=NCCN2)Cc3ccccc13
InChI
1S/C13H17N3.C4H4O4/c1-10-12-5-3-2-4-11(12)8-16(10)9-13-14-6-7-15-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-5,10H,6-9H2,1H3,(H,14,15);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
DDIQGSUEJOOQQQ-BTJKTKAUSA-N
Biochem/physiol Actions
Selektiver α2A-Adrenoceptor-Antagonist
Features and Benefits
This compound is featured on the α2-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Legal Information
Wird in Vereinbarung mit Glaxo­Smith­Kline verkauft.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P9233M110P5514
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: soluble 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: >10 mg/mL
solubility
H2O: >3 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
white to dark brown
color
-
originator
GlaxoSmithKline
originator
Servier
originator
-
originator
Watson
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)