Fortfahren mit
B2129
L-Asparaginsäure-4-benzylester
≥98%
Synonym(e):
β-Benzyl-L-aspartat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 320.00
CHF 240.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CH2OCOCH2CH(NH2)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.23
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
218-541-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1983183
CHF 240.00
ListenpreisCHF 320.00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Asparaginsäure-4-benzylester,
assay
≥98%
Quality Segment
form
powder
color
white
mp
225 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](CC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO4/c12-9(11(14)15)6-10(13)16-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1
InChI key
VGALFAWDSNRXJK-VIFPVBQESA-N
Application
L-Aspartic acid β-benzyl ester is used in the synthesis of peptides with a 1,4-diazepine-2,5-dione ring structure and in development of block copolymers.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A1057B900311260
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97.0% (KT)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
color
white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to faint beige
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
225 °C
mp
-
mp
95-99 °C
mp
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B2129-25G04061832421346