Fortfahren mit
B2013
Natrium-1-butansulfonat
anionic detergent
Synonym(e):
1-Butansulfonsäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 185.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)3SO3Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.17
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-201-1
Beilstein/REAXYS Number:
3716662
MDL number:
CHF 185.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
mol wt
160.17 g/mol
mp
>300 °C (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
SMILES string
[Na+].CCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C4H10O3S.Na/c1-2-3-4-8(5,6)7;/h2-4H2,1H3,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
InChI key
XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium 1-butanesulfonate is an anionic detergent.
Application
Ion-associating reagent for HPLC, including analyses of peptides and proteins.
Biochem/physiol Actions
Sodium 1-butanesulfonate can be used in the preparation of mobile phase for high performance liquid chromatography-inductively coupled plasma-mass spectrometry (HPLC-ICP-MS).[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
221511Y000200819022
form
solid
form
solid
form
-
form
solid
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
water: 1 g/10 mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
-
solubility
-
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
mol wt
160.17 g/mol
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
160.17 g/mol
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natrium-1-butansulfonat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)