Fortfahren mit
B169
BRL 37344 sodium salt hydrate
≥98% (HPLC), β3-adrenergic receptor agonist, solid
Synonym(e):
(±)-(R*,R*)-[4-[2-[[2-(3-Chlorophenyl)-2-hydroxyethyl]amino]propyl]phenoxy]acetic acid sodium hydrate, BRL 37344A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 121.00
CHF 102.85
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 442.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H21ClNNaO4 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
385.82 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
CHF 102.85
ListenpreisCHF 121.00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
BRL 37344 sodium salt hydrate, solid
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
color
white
solubility
DMSO: 18 mg/mL, clear (warmed)
SMILES string
O.[Na+].C[C@H](Cc1ccc(OCC([O-])=O)cc1)NC[C@H](O)c2cccc(Cl)c2
InChI
1S/C19H22ClNO4.Na.H2O/c1-13(21-11-18(22)15-3-2-4-16(20)10-15)9-14-5-7-17(8-6-14)25-12-19(23)24;;/h2-8,10,13,18,21-22H,9,11-12H2,1H3,(H,23,24);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,18+;;/m1../s1
InChI key
YTPAKDODIXRQTF-BNTHFPBMSA-M
Gene Information
human ... ADRB3(155)
Biochem/physiol Actions
BRL 37344 is a selective β3-adrenoceptor agonist.
BRL 37344 is a selective β3-adrenoceptor agonist. Studies support the hypothesis that there are peripheral β3 adrenergic receptors that can reduce food intake and that central β2 or β3 adrenergic receptors mediate the peripheral effects of the β3 agonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the β-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Disclaimer
Hygroscopic; store desiccated.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C5976P0039SML0178
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: 18 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
color
white
color
white to beige
color
red
color
white to beige
Gene Information
human ... ADRB3(155)
Gene Information
human ... ADRB3(155)
Gene Information
-
Gene Information
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)