Fortfahren mit
B1379
5-Brom-4-Chlor-3-Indolylsulfat Kaliumsalz
sulfatase substrate, ≥98% (TLC), powder
Synonym(e):
5-bromo-4-chloroindoxyl sulfate potassium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 164.00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 328.00
CHF 278.80
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H4BrClKNO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
364.64
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
CHF 164.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
5-Brom-4-Chlor-3-Indolylsulfat Kaliumsalz, sulfatase substrate
Quality Level
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K+].[O-]S(=O)(=O)Oc1c[nH]c2ccc(Br)c(Cl)c12
InChI
1S/C8H5BrClNO4S.K/c9-4-1-2-5-7(8(4)10)6(3-11-5)15-16(12,13)14;/h1-3,11H,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI key
BONBCMDYPZGTEU-UHFFFAOYSA-M
General description
A histochemical substrate for aryl-sulfatase.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N3877P4154H8759
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly greenish-yellow (to Very Light Yellow)
solubility
water: 4.80-5.20 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Wolf, P.L., et al.
Laboratory Investigation; a Journal of Technical Methods and Pathology, 15, 1132-1132 (1966)
Faiha M El Abbar et al.
Frontiers in microbiology, 10, 1776-1776 (2019-08-27)
Campylobacter jejuni is a Gram-negative rod-shaped bacterium that commensally inhabits the intestinal tracts of livestock and birds, and which also persists in surface waters. C. jejuni is a leading cause of foodborne gastroenteritis, and these infections are sometimes associated with
Yuxin Li et al.
Journal of the American Heart Association, 10(20), e022568-e022568 (2021-10-07)
Background The pathogenesis of vascular stiffening and hypertension is marked by non-compliance of vessel wall because of deposition of collagen fibers, loss of elastin fibers, and increased vascular thickening. Rho/Rho-associated coiled-coil containing kinases 1 and 2 (ROCK1 and ROCK2) have
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B1379-100MG04061833267691
B1379-250MG04061833267707