Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 181.00 | |
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 409.00 |
Über diesen Artikel
Produktname
(−)-Blebbistatin, solid, synthetic
Quality Segment
form
solid
solubility
DMSO: 5 mg/mL, chloroform: soluble(lit.), ethyl acetate: soluble(lit.), methanol: soluble(lit.), methylene chloride: soluble(lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ccc2N=C3N(CC[C@@]3(O)C(=O)c2c1)c4ccccc4
InChI
1S/C18H16N2O2/c1-12-7-8-15-14(11-12)16(21)18(22)9-10-20(17(18)19-15)13-5-3-2-4-6-13/h2-8,11,22H,9-10H2,1H3/t18-/m1/s1
InChI key
LZAXPYOBKSJSEX-GOSISDBHSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form crystalline solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, ethyl acetate: soluble(lit.), methylene chloride: soluble(lit.), chloroform: soluble(lit.), methanol: soluble(lit.) | solubility methanol: 1.5 mg/mL, 100% DMSO: 100 mg/mL, 90% DMSO: 75 mg/mL | solubility methanol: 1.5 mg/mL, 100% DMSO: 100 mg/mL, 90% DMSO: 75 mg/mL | solubility DMSO: 200 mg/mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-Blebbistatin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.
Verwandter Inhalt
Product Information Sheet
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| B0560-5MG | 04061833419939 |
| B0560-1MG | 04061833419922 |