Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenApplication
ADP-ribosyltransferase C3 from Clostridium botulinum may be used to study cellular signaling and G protein expression [1].
Biochem/physiol Actions
ADP-ribosyltransferase C3 from Clostridium botulinum ribosylates rho in eukaryotes in the presence of NAD.[1] The ADP-ribosylating exoenzyme forms a single major 25 kDA (approx.) band with SDS electrophoresis. The enzyme labels 21-24 kDa proteins in tissues such as the human platelet membranes.[2]
Ribosylates rho in eukaryotes in the presence of NAD.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?