Fortfahren mit
A8426
Albumin, glycated bovine
lyophilized powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 2’070.00
CHF 1’759.50
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.26
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥90% protein basis (biuret)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
≥90% protein (biuret)
CHF 1’759.50
ListenpreisCHF 2’070.00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥90% protein basis (biuret)
form
lyophilized powder
composition
Protein, ~95% biuret
origin
USA origin
concentration
≥90% protein (biuret)
extent of labeling
1-5 mol hexose (as fructosamine) per mol albumin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Physical form
Lyophilized powder containing citrate buffer salts
Preparation Note
Glycated in vitro
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N8159A3264A9418
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
immunoblotting: suitable
technique(s)
hybridization: suitable, microbiological culture: suitable, protein quantification: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
origin
USA origin
origin
-
origin
-
origin
USA origin
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
sheep
biological source
bovine
assay
≥90% protein basis (biuret)
assay
-
assay
≥97% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)