Fortfahren mit
A7512
N-Acetyl-DL-phenylalanine β-naphthyl ester
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H19NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
333.38
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Produktname
N-Acetyl-DL-phenylalanine β-naphthyl ester,
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)NC(Cc1ccccc1)C(=O)Oc2ccc3ccccc3c2
InChI
1S/C21H19NO3/c1-15(23)22-20(13-16-7-3-2-4-8-16)21(24)25-19-12-11-17-9-5-6-10-18(17)14-19/h2-12,14,20H,13H2,1H3,(H,22,23)
InChI key
BBXRRTJNJCPGBU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
N-Acetyl-DL-phenylalanine β-naphthyl ester (NAPBNE), a chromogenic substrate, is used to identify, differentiate and characterize serine protease(s) and peptidase(s).
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A7512-500MG04061832415048
A7512-1G04061826055717