Fortfahren mit
A7155
p-Aminobenzamidine–Agarose
saline suspension
Synonym(e):
p-ABA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 137.00
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 226.00
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 474.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.56
MDL number:
Form:
saline suspension
CHF 137.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
saline suspension
Quality Segment
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
amino to carboxyl of spacer
matrix spacer
7 atoms
capacity
≥10 mg/mL binding capacity (trypsin)
storage temp.
2-8°C
Application
p-Aminobenzamidine-Agarose (pABA) can be used as an affinity ligand to bind and remove serine proteases in addition to Ca2+-binding proteins. It has also been used in medical applications as a tool for the purification of non-protease proteins.
Physical form
Suspension in 0.5 M NaCl containing preservative
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T3068857661367559
form
saline suspension
form
solid
form
crystals
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix
-
matrix
-
matrix
-
capacity
≥10 mg/mL binding capacity (trypsin)
capacity
-
capacity
-
capacity
-
matrix spacer
7 atoms
matrix spacer
-
matrix spacer
-
matrix spacer
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under p-Aminobenzamidine–Agarose
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
482.0 °F - closed cup
flash_point_c
250 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A7155-5ML04061837765667
A7155-2.5ML04061836971304
A7155-25ML04061837765650
A7155-10ML04061833383704
Questions
  1. Does product A7155-5ML include 5 mL of packed agarose, or does the 5 mL refer to the entire volume of the suspension?
    1 answer
    1. The package sizes represent the total volume of the agarose slurry and not that of the packed gel. The packed agarose volume varies from lot to lot and is reported in the Certificate of Analysis. The 5 mL package size has a packed gel volume range of 2.1 – 3.3mL. Please see the link below to access a sample or lot-specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a7155#product-documentation
      Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/103/326/a7155dat-ms.pdf