Fortfahren mit
A7089
Accumax -Lösung
sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
Cell detachment solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 312.00
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 752.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.75
MDL number:
Concentration:
1 ×
CHF 312.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile-filtered
Quality Segment
form
solution
concentration
1 ×
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
pH
6.8-7.8
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Accumax hat sich bei der Dissoziation verklumpter Zellen in Suspensionskulturen aus Hybridomen, CHO-, BHK-, 293-, COS- und Sf9-Zellen als effektiv erwiesen. Die Lösung hat bei der dissoziierenden Zellzählung sowie bei viralen Transfektions-Assays, Zellsortierung, Durchflusssymmetrie und Bioreaktor-Scaleup außerordentlich gute Leistungen gezeigt. Sie wurde auch schon zur Herstellung von Einzelzellsuspensionen aus Kulturen mit verklumpten Zellen für die korrekte Zellzählung, Ablösung von Zellen aus Primärgewebe und routinemäßige Zellablösung von Standard-Kunststoffmaterialien und haftbeschichteten Kunststoffmaterialien in Gewebekulturen verwendet.
Anwendungsbereiche der TM=[„Accumax“]-Lösung:
  • Ablösung von einwändigen Kohlenstoff-Nanoröhrchen von der extrazellulären Matrix (ECM) in Epithelzellen
  • Dissoziation von pigmentierten Netzhaut-Epithelzellen vor dem Passagieren
  • Dissoziation von Langerhans-Inseln
Biochem/physiol Actions
Accumax ist eine Zellablösungslösung, die aus proteolytischen und kollagenolytischen Enzymen besteht. Jede Flasche enthält 100 ml 1x Accumax-Enzyme in Dulbecco′s phosphatgepufferter Kochsalzlösung (DPBS). In Accumax sind keine Säuger- oder Bakterienprodukte zu finden.
Features and Benefits
Gebrauchsfertige sterile Flüssigkeit für In-vitro-Zellanwendungen
Preparation Note
Dieses Produkt wird als gebrauchsfertige und sterile gefrorene Flüssigkeit geliefert. Accumax sollte vor Gebrauch bei 37 °C aufgetaut und einer Probe aus verklumpten Zellen im selben Mengenverhältnis hinzugefügt werden. 5 - 10 Minuten bei 37 °C inkubieren und Zellen ganz normal zählen.
Zubereitet in Dulbeccos PBS (0,2 g/l KCl, 0,2 g/l KH2PO4, 8 g/l NaCl und 1,15 g/l Na2HPO4). Für Informationen über die Produktanwendung siehe das Produktdatenblatt auf der Website.
Legal Information
Accumax is a trademark of Innovative Cell Technologies, Inc.
Disclaimer
Accumax ist bei einer Lagerung bei -20 °C stabil. Nach dem Auftauen kann das Produkt bis zu 2 Monate lang bei 4 °C gelagert werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A6964SCR005T3924
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
form
solution
form
liquid
form
liquid
form
solution
concentration
1 ×
concentration
400-600 units/mL
concentration
-
concentration
1 ×
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
pH
6.8-7.8
pH
6.8-7.8
pH
-
pH
7.0-8.0
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
sterile; sterile-filtered
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. After thawing Accumax, can I make aliquots and freeze them?
    1 answer
    1. Although not validated, many users choose to aliquot the Accumax into single use vials after the initial thaw to store frozen at -20 °C until the expiration date.
      Helpful?
  2. Is your accumax gmp grade and made in a gmp compliant facility and is animal free?
    1 answer
    1. This Accumax™ solution does not contain mammalian- or bacterial-derived products. It is not a GMP grade. This product is assigned a quality level of 200. Products with quality level of 200 are not suitable for GMP. Products with quality levels 400 or higher are suitable for GMP.
      Currently, there is no GMP grade product available.
      Please see the quality brochure below for more information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/193/133/m-clarity-brochure-br3925en-ms.pdf
      Helpful?
  3. What is the size of the bottle in size specifications (inches, centimeters)?
    1 answer
    1. See below for the 100 mL and 500 mL bottle dimensions:
      100 mL
      Height: 104.1 mm
      Height w/cap: 108.8 mm
      Opening inner diameter: 28.4 mm
      Outer thread diameter: 37.3 mm
      500 mL
      Height: 173.2 mm
      Height w/cap: 177.8 mm
      Opening inner diameter: 28.4 mm
      Outer thread diameter: 38 mm
      Helpful?
  4. What is the appropriate cell dissociating product to be used for ES cells that will be injected into blastocysts?
    1 answer
    1. Accutase®, product A6964, or Accumax™ (Accutase® with DNase), product A7089, will work well for dissociation of ES cells. The Accutase® product has protease and dispase activity to dissociate the cells.  The Accumax™ product also has DNase to limit the aggregation that is caused by DNA released from ruptured cells during the dissociation/scraping.Please see the reference and link below for more information on the use of Accutase® with ES cells:Mol Reprod Dev. 2008 May;75(5):818-27
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.