Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 196.00 CHF 166.60 | |
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 701.00 |
Über diesen Artikel
CHF 166.60
ListenpreisCHF 196.00Sparen Sie 15%Produktname
Arachidonoyl-AMC, fatty acid amide hydrolase substrate
Quality Segment
assay
99% (HPLC)
form
solid
storage condition
under inert gas
solubility
DMSO: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)Nc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C30H39NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-29(32)31-26-21-22-27-25(2)23-30(33)34-28(27)24-26/h7-8,10-11,13-14,16-17,21-24H,3-6,9,12,15,18-20H2,1-2H3,(H,31,32)/b8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
InChI key
IQPBUDMTXHWSHB-ZKWNWVNESA-N
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay 99% (HPLC) | assay ≥99% | assay >99% (HPLC) | assay >99% (HPLC) |
| solubility DMSO: soluble | solubility DMSO: soluble, ethanol: soluble | solubility DMSO: soluble 22 mg/mL, H2O: soluble 8 mg/mL | solubility DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition under inert gas | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A6855-5MG | 04061833228401 |
| A6855-25MG | 04061833228388 |