Fortfahren mit
A6853
α2A-Adrenergic Receptor preparation
membrane suspension
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 827.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.84
MDL number:
Form:
membrane suspension
Biological source:
human
CHF 827.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Segment
form
membrane suspension
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Biochem/physiol Actions
Membranes suspended in 50 mM Tris-HCl containing 10% sucrose, pH 7.65. Actual concentration and specific binding capacity are provided with each lot.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SRP2046D181V5515
biological source
human
biological source
human
biological source
-
biological source
Porcine
form
membrane suspension
form
frozen liquid
form
membrane suspension
form
suspension
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
GPCR
-
-
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A6853-100UN04061831168495