Fortfahren mit
A6508
L-Asparaginsäure β-Hydroxamat
>98%
Synonym(e):
AAH, HDX, LAH
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 246.00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’280.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.12
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
CHF 246.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Asparaginsäure β-Hydroxamat, serine racemase inhibitor
Quality Segment
assay
>98%
form
powder
color
white to yellow
application(s)
detection
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](CC(=O)NO)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O4/c5-2(4(8)9)1-3(7)6-10/h2,10H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI key
ZBYVTTSIVDYQSO-REOHCLBHSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L0375199877HPA055161
form
powder
form
powder
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
assay
>98%
assay
-
assay
95%
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
color
white to yellow
color
-
color
-
color
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
application(s)
detection
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)