Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 80.10 | |
| 5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 276.00 | |
| 10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 520.00 |
Über diesen Artikel
biological source
microbial
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChI key
NTBQNWBHIXNPRU-MSQVLRTGSA-L
General description
Application
- als Bestandteil einer Transfektionsmischung zur Transformation des CRISPR/Cas9-Plasmids in Parasiten
- in Inflammasomen-Aktivierungstests in Makrophagen aus dem Knochenmark
- zur Stimulation von Makrophagen
- in der Nukleotidsynthese
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility H2O: 50 mg/mL | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: 50 mg/mL |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form powder | form crystalline | form powder | form powder |
| biological source microbial | biological source microbial | biological source microbial (Corynebacterium sp.) | biological source microbial |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adenosin-5′-triphosphat Dinatriumsalz Hydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Product Information Sheet
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A6419-5G | 04061833382233 |
| A6419-1G | 04061835568062 |
| A6419-10G | 04061833382226 |