Fortfahren mit
A6262
O-Acetyl-L-serine hydrochloride
Synonym(e):
O-acetyl-L-serine hydrochloride (1:1)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9NO4 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.59
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98.0% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CC(=O)OCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4.ClH/c1-3(7)10-2-4(6)5(8)9;/h4H,2,6H2,1H3,(H,8,9);1H
InChI key
MGQOSZSPKMBSRW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
O-Acetyl-L-serine, a cysteine precursor, is used as a substrate for the identification, differentiation and characterization of O-acetyl-L-serine(thiol)lyase(s) (OASTL) involved in cysteine biosynthesis.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A2638C3647A2010
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
LC/MS: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to off-white
color
white
color
white
color
colorless to white
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A6262-5G04061832414942
A6262-1G04061826055588
A6262-10MG04061832414935