Fortfahren mit
A4284
L-Asparagin Monohydrat
BioReagent, suitable for cell culture
Synonym(e):
(S)-(+)-2-Aminobernsteinsäure-monoamid, (S)-2-Aminobernsteinsäure-4-amid, L-Asparaginsäure-4-amid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 57.10
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 185.00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 528.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2COCH2CH(NH2)COOH · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.13
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-735-9
Beilstein/REAXYS Number:
1723527
MDL number:
CHF 57.10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99% (TLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white to off-white
mp
233-235 °C (lit.)
SMILES string
[H]O[H].N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1
InChI key
RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
Application
L-Asparaginmonohydrat wird wie folgt verwendet:
  • als Medienzusatz zum Kultivieren von BMS-Zellen Black Mexican Sweet[1]
  • zum Herstellen von Adams III-Medien als Zusatz für C+Y-Medium zum Kultivieren von Streptococcus pneumoniae[2]
  • in einer asparaginreichen Ernährung zum Untersuchen des syngenen E0771-Brusttumorwachstums und Überlebens in Mäusen[3]
Biochem/physiol Actions
L-Asparagin (L-Asp) ist eine nicht-essenzielle Aminosäure, die an der Synthese von kritischen Zellproteinen humaner Zellen beteiligt ist. Sie wird aus Oxalessigsäure synthetisiert. L-Asp wird als Wachstumsergänzung für Tumorzellen unter In-vitro-Bedingungen eingesetzt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A70941372511.01566
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98.0%
assay
98.5-101.0% dry basis
assay
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
EMPROVE® EVOLVE
product line
-
mp
233-235 °C (lit.)
mp
233-235 °C (lit.)
mp
233-235 °C (lit), 233-235 °C (lit.)
mp
215-217 °C (decomposes)
color
white to off-white
color
white
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Asparagin Monohydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)