Fortfahren mit
A3594
ACES
BioPerformance Certified, ≥99.0%, suitable for cell culture
Synonym(e):
N-(Carbamoylmethyl)-2-amino-ethansulfonsäure, N-(Carbamoylmethyl)-taurin, N-(2-Acetamido)-2-amino-ethansulfonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2NCOCH2NHCH2CH2SO3H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.20
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
230-908-4
Beilstein/REAXYS Number:
2253770
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
BioPerformance Certified
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
crystalline powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin and bioburden, tested
pH
3.0-4.5
useful pH range
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
mp
>220 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 0.0527 g/mL, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
NC(=O)CNCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C4H10N2O4S/c5-4(7)3-6-1-2-11(8,9)10/h6H,1-3H2,(H2,5,7)(H,8,9,10)
InChI key
DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Cu(II) complex formation by ACES buffer.: This study investigates the formation of copper(II) complexes with ACES buffer, providing insight into the biochemical interactions and stability of these complexes, which are significant for various biochemical applications. (Zawisza et al., 2013).
  • Differentiation of bacterial autolysins by zymogram analysis.: This research utilizes ACES buffer in zymogram analysis to differentiate bacterial autolysins, highlighting its effectiveness in maintaining enzyme activity and facilitating the study of bacterial cell wall degradation. (Strating and Clarke, 2001).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A9758A7949E0276
grade
BioPerformance Certified
grade
-
grade
-
grade
BioPerformance Certified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
assay
≥99.0%
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥99.5% (titration)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
powder
form
crystalline powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ACES
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A3594-1KG04061833361351
A3594-100G04061833361344
A3594-500G04061833608135