Fortfahren mit
A2918
Azur-A-Chlorid
Dye content, ≥70%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 513.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H14ClN3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
291.80
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-510-7
MDL number:
Colour Index Number:
52005
Beilstein/REAXYS Number:
3922287
CHF 513.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Azur-A-Chlorid, certified by the BSC, Dye content ≥70 %
agency
certified by the BSC
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, ≥70%
color
dark brown, green to very dark green
mp
290 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 1 mg/mL
suitability
suitable for (Certified for use in Lillie′s modified Nocht′s method for paraffin sections and the NCCLS method for blood smears.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
NC1=CC(SC(C2=N3)=CC(C=C2)=[N+](C)C)=C3C=C1.[Cl-]
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
InChI key
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Application
Zertifiziert für den Einsatz in Lillies modifizierter Nocht-Färbung für Paraffinschnitte und der NCCLS-Methode für Blutausstriche.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
861049A4043A3157
suitability
suitable for (Certified for use in Lillie′s modified Nocht′s method for paraffin sections and the NCCLS method for blood smears.)
suitability
-
suitability
-
suitability
-
color
dark brown, green to very dark green
color
blue to very dark blue, very dark green
color
dark green
color
dark blue
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL, blue
composition
Dye content, ≥70%
composition
Dye content, 70%
composition
Dye content, ≥80%
composition
Dye content, ≥50%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azur-A-Chlorid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
C Vindigni et al.
International journal of cancer, 74(6), 637-641 (1998-01-08)
Mitotic (MI) and apoptotic index (AI), the sum of the 2, i.e., the turnover index (TI), tumor neovascularization (NV) and p53 expression, as well as tumor grading and node status, are evaluated in early and advanced gastric-cancer cases. T1 cases
C Priya et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 97, 90-96 (2012-05-23)
A novel non-enzymatic hydrogen peroxide sensor was developed using Azure A/gold nanoclusters modified graphite electrode. The method of preparation of Azure A/gold nanoclusters was simple and it was characterized by UV-visible spectroscopy, field emission scanning electron microscopy (FESEM) and confocal
Michael J Butler et al.
Mycologia, 101(3), 296-304 (2009-06-20)
We confirmed that the melanin produced by Sclerotinia sclerotiorum is a dihydroxynaphthalene (DHN). The specific DHN melanogenesis inhibitor test that uses tricyclazole at low levels (typically 2-5 ppm) to cause a confirmatory appearance of soluble red-brown inhibition products does not
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A2918-25G04061833359945