Fortfahren mit
A2793
Arg-Arg-Arg-Glu-Glu-Glu-Thr-Glu-Glu-Glu
lyophilized powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 168.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C52H87N19O24
Molekulargewicht:
1362.36
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
CHF 168.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized powder
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H](O)[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C52H87N19O24/c1-23(72)39(48(93)69-30(11-17-36(79)80)45(90)67-29(10-16-35(77)78)46(91)70-32(49(94)95)13-19-38(83)84)71-47(92)31(12-18-37(81)82)68-44(89)28(9-15-34(75)76)66-43(88)27(8-14-33(73)74)65-42(87)26(7-4-22-62-52(58)59)64-41(86)25(6-3-21-61-51(56)57)63-40(85)24(53)5-2-20-60-50(54)55/h23-32,39,72H,2-22,53H2,1H3,(H,63,85)(H,64,86)(H,65,87)(H,66,88)(H,67,90)(H,68,89)(H,69,93)(H,70,91)(H,71,92)(H,73,74)(H,75,76)(H,77,78)(H,79,80)(H,81,82)(H,83,84)(H,94,95)(H4,54,55,60)(H4,56,57,61)(H4,58,59,62)/t23-,24+,25+,26+,27+,28+,29+,30+,31+,32+,39+/m1/s1
InChI key
FYEPIIASCNUBEH-MJBCRNAASA-N
Biochem/physiol Actions
Specific substrate for casein kinase II.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A5686G3640C6154
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
form
powder
Gene Information
human ... CSNK2A1(1457), CSNK2A2(1459), CSNK2B(1460)
mouse ... CSNK2A1(12995), CSNK2A2(13000), CSNK2B(13001)
rat ... CSNK2A1(116549), CSNK2B(81650)
Gene Information
human ... FN1(2335)
mouse ... FN1(14268)
rat ... FN1(25661)
Gene Information
-
Gene Information
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A2793-1MG04061826680018