Fortfahren mit
A2201
Amyloid β-Protein Fragment 35-25
≥95% (HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 151.00
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 453.00
CHF 385.05
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C45H81N13O14S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1060.27
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥95% (HPLC)
CHF 151.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC(C)C(NC(=O)CNC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(N)CCSC)C(=O)NC(C(C)CC)C(=O)NC(C)C(=O)NCC(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)NC(CO)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C45H81N13O14S/c1-9-24(5)36(57-34(62)20-50-40(67)29(17-23(3)4)54-39(66)27(47)14-16-73-8)45(72)58-37(25(6)10-2)44(71)52-26(7)38(65)49-19-33(61)53-28(13-11-12-15-46)42(69)55-30(18-32(48)60)43(70)56-31(22-59)41(68)51-21-35(63)64/h23-31,36-37,59H,9-22,46-47H2,1-8H3,(H2,48,60)(H,49,65)(H,50,67)(H,51,68)(H,52,71)(H,53,61)(H,54,66)(H,55,69)(H,56,70)(H,57,62)(H,58,72)(H,63,64)
InChI key
IDGOADDOQWKZOX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... APP(351)
General description
Amyloid β precursor protein (APP) is a type-1 transmembrane protein.[1] APP is expressed widely and mainly found in the synapses and neurons.[2] The APP gene is mapped to human chromosome 21q21.3.[3]
Application
Amyloid β-Protein Fragment 35-25 has been used as a control peptide for Aβ-induced apoptosis to study the role of hepcidin overexpression in astrocytes against amyloid-β induced brain damage in mice.[4]
Biochem/physiol Actions
Proteolytic processing of amyloid β precursor protein (APP) forms the β amyloid protein (Aβ) as part of the brain amyloid plaques[1] which are the key biomarkers in Alzheimer′s disease. APP is known to be associated with neurogenesis, synapse formation, axonal transport, neuronal migration and neurite outgrowth. It is also related to mitochondria-associated endoplasmic reticulum membranes (MAMs) activity, antimicrobial protection, cholesterol, and iron homeostasis.[2][1] Amyloid β-Protein Fragment 35-25 is an inactive control.
Other Notes
The N—C inverted sequence of fragment 25-35
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A5080A9810A4723
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A2201-250UG04061833379318
A2201-1MG04061833349779