Fortfahren mit
A1933
Albumin aus Rinderserum
chromatographically purified, New Zealand origin, low endotoxin, suitable for cell culture, pH 7, ≥98%
Synonym(e):
Albumin Rinderserum, BSA, Cohn-Fraktion V, Rinderalbumin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥98%
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Impurities:
≤1 EU/mg endotoxin
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥98%
form
lyophilized powder
purified by
chromatography
packaging
poly bottle of
origin
New Zealand origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤1 EU/mg endotoxin
pH
7
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Rinderserumalbumin (BSA) ist ein globuläres Protein mit einem Molekulargewicht von 66 kDa; es ist unverzichtbar für den Transport von Molekülen wie Fettsäuren, Pharmazeutika und Hormonen aus der Blutbahn. BSA ist ein Wirkstoffträger für bioaktive Verbindungen und hat breite klinische Anwendungsgebiete. BSA wird umfangreich in der biologischen Forschung genutzt, etwa in Zellkulturen, Molekularbiologie, Biochemie von Proteinen und Detektionsmethoden. Da es einfach herzustellen ist und sehr flexibel interagiert, hat es breite pharmazeutische Anwendungsgebiete.
Application
Rinderserumalbumin hat die folgenden Anwendungen:
  • als Standard in der Bradford-Methode zur Schätzung des Proteingehalts von Hefezellen
  • in Elispot-Assays von Blutzellen
  • als Blockierungsmittel in immunhistochemischen Untersuchungen von Transplantaten
  • als Blockierungsmittel in Western Blot-Analysen von Zelllinien aus humanem Magenkarzinom
Biochem/physiol Actions
Bestimmte konformative und Primärsequenz-Epitope von BSA sind vermutete Allergene bei Menschen mit Rindfleisch- und Milchallergien.
Features and Benefits
  • Getestet für die Verwendung in Zellkulturen
  • Geringer Endotoxingehalt
Preparation Note
Herstellung mittels Aussalzung, Ionenaustausch und Gelfiltrationschromatographie.
Serumalbumin kann auch als Fraktion V bezeichnet werden. Diese Bezeichnungskonvention stammt aus der ursprünglichen Cohn-Methode zur Fraktionierung von Serumproteinen mittels kalter Ethanolfällung. Serumalbumin wurde in der fünften Ethanolfraktion bei der Cohn′schen Methode gefunden. Seither wird Serumalbumin von manchen als „Fraktion V“ bezeichnet, gleichgültig wie es gewonnen wurde. Andere verwenden diese Bezeichnung für Serumalbumin, das durch Ethanolfraktionierungsmethoden gewonnen wurde, die stark modifiziert wurden, seit die ursprüngliche Cohn-Methode beschrieben wurde. Sigma-Aldrich produziert und vertreibt Serumalbumine, die unter Anwendung verschiedener Primärmethoden, einschließlich der ursprünglichen Cohn-Fraktionierungsmethode, modifizierter Ethanolfraktionierungsmethoden, Hitzeschockfraktionierung und Chromatographie aufgereinigt wurden. Weitere Aufbereitungsschritte umfassen ggf. Kristallisierung oder Aktivkohlefiltration.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin aus Rinderserum
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A1933-100G04061833343173
A1933-1G04061833343180
A1933-25G04061833343197
A1933-5G04061833343203