Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 387.00 | |
| 10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 685.00 | |
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 1’550.00 |
Über diesen Artikel
biological source
synthetic (Organic)
Quality Segment
assay
≥90%
form
powder
solubility
H2O: soluble~-50 g/L
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].CC(=O)CC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)C(O)C(C)(C)COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP([O-])([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C25H40N7O18P3S/c1-13(33)8-16(35)54-7-6-27-15(34)4-5-28-23(38)20(37)25(2,3)10-47-53(44,45)50-52(42,43)46-9-14-19(49-51(39,40)41)18(36)24(48-14)32-12-31-17-21(26)29-11-30-22(17)32/h11-12,14,18-20,24,36-37H,4-10H2,1-3H3,(H,27,34)(H,28,38)(H,42,43)(H,44,45)(H2,26,29,30)(H2,39,40,41)/t14-,18-,19-,20+,24-/m1/s1
InChI key
OJFDKHTZOUZBOS-CITAKDKDSA-N
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| solubility H2O: soluble~-50 g/L | solubility - | solubility - | solubility water: soluble 130 g/L at 20 °C |
| assay ≥90% | assay 97% | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥99.0% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| biological source synthetic (Organic) | biological source - | biological source - | biological source - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| form powder | form - | form powder | form liquid |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A1625-5MG | 04061833342534 |
| A1625-25MG | 04061833342527 |
| A1625-10MG | 04061833342510 |