Fortfahren mit
A1393
5-Aminoimidazol-4-carboxamid-1-β-D-ribofuranosyl 5′-Monophosphat
≥93%
Synonym(e):
AICAR-monophosphat, N1-(β-D-5′-Phosphoribofuranosyl)-5-aminoimidazol-4-carboxamid, NSC 283955, NSC 292227, ZMP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 605.00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’240.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H15N4O8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
338.21
MDL number:
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-212-1
NACRES:
NA.51
Assay:
≥93%
Form:
powder
CHF 605.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥93%
form
powder
mol wt
338.21  g/mol
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N2C=NC(C(N)=O)=C2N)O[C@@H]1COP(O)(O)=O
InChI
1S/C9H15N4O8P/c10-7-4(8(11)16)12-2-13(7)9-6(15)5(14)3(21-9)1-20-22(17,18)19/h2-3,5-6,9,14-15H,1,10H2,(H2,11,16)(H2,17,18,19)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
InChI key
NOTGFIUVDGNKRI-UUOKFMHZSA-N
General description
5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-beta-D-ribofuranosyl 5′-monophosphate (AICAR), a natural metabolic intermediate of purine biosynthesis, is usually found in all organisms. It is produced from succinyl-AICAR (SAICAR) with the help of adenylosuccinate lyase (ASL) enzyme.
Application
5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-D-ribofuranosyl 5′-monophosphate has been used in the study to explore the anticancer effect of nine statins in breast cancer and glioblastoma.[1]
AICAR monophosphate is a 5′′-phosphorylated analog of cell permeable AICAR that mimics AMP. AICAR is an adenosine monophophate (AMP)-activated protein kinase (AMPK) activator/agonist.
Biochem/physiol Actions
A 5′-phosphorylated analog of cell permeable AICAR that mimics adenosine monophosphate (AMP). It is an AMP-activated protein kinase (AMPK) activator.
In humans, 5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-D-ribofuranosyl 5′-monophosphate (AICAR) is found to be accumulated in numerous metabolic diseases. It can increase the endurance of sedentary mice. AICAR exhibits antiproliferative effects. It can induce apoptosis of aneuploid cells.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A997806595123041
form
powder
form
powder
form
-
form
solid
assay
≥93%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
338.21  g/mol
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)