Fortfahren mit
A114
(+)-N-Allylnormetazocine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(+)-NANM hydrochloride, SKF-10047, SKF10047, [2S-(2α, 6α,11R*)]-1,2,3,4,5,6-Hexahydro-6,11-dimethyl-3-(2-propenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 398.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H23NO · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
293.83
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
CHF 398.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]21/D +90.6°, c = 1 in ethanol(lit.)
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
storage condition
desiccated
color
white
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl[H].C[C@@H]1[C@@H]2Cc3ccc(O)cc3[C@@]1(C)CCN2CC=C
InChI
1S/C17H23NO.ClH/c1-4-8-18-9-7-17(3)12(2)16(18)10-13-5-6-14(19)11-15(13)17;/h4-6,11-12,16,19H,1,7-10H2,2-3H3;1H/t12-,16+,17+;/m1./s1
InChI key
ZTGMHFIGNYXMJV-XSCGHNKWSA-N
Gene Information
human ... OPRS1(10280)
Biochem/physiol Actions
Selective σ1 receptor agonist.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G3796O0391T3577
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
-
drug control
-
drug control
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)