Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 141.00 |
Über diesen Artikel
Produktname
[Ile7]-Angiotensin III acetate salt hydrate, ≥95% (HPLC)
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.CC(O)=O.CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](Cc2c[nH]cn2)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc3ccc(O)cc3)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(N)=N)C(C)C)[C@@H](C)CC)C(O)=O
InChI
1S/C43H68N12O9.C2H4O2.H2O/c1-7-24(5)34(40(61)51-31(20-27-21-47-22-49-27)41(62)55-18-10-12-32(55)38(59)54-35(42(63)64)25(6)8-2)53-37(58)30(19-26-13-15-28(56)16-14-26)50-39(60)33(23(3)4)52-36(57)29(44)11-9-17-48-43(45)46;1-2(3)4;/h13-16,21-25,29-35,56H,7-12,17-20,44H2,1-6H3,(H,47,49)(H,50,60)(H,51,61)(H,52,57)(H,53,58)(H,54,59)(H,63,64)(H4,45,46,48);1H3,(H,3,4);1H2/t24-,25-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-;;/m0../s1
InChI key
YXASJLHKVNKIRW-ZPJCNHGSSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form lyophilized powder | form lyophilized | form powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| color white | color white to off-white | color white | color white |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A0911-5MG | 04061832818801 |
![[Ile7]-Angiotensin III acetate salt hydrate ≥95% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/178/636/8f34b268-6027-405e-8e2b-d391e5de3da0/640/8f34b268-6027-405e-8e2b-d391e5de3da0.png)