Fortfahren mit
A0764
Albumin aus Kaninchenserum
lyophilized powder, essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 76.40
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 299.00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 655.00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’030.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
rabbit
Assay:
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
surface plasmon resonance (SPR): suitable
CHF 76.40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
technique(s)
surface plasmon resonance (SPR): suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
rabbit ... ALB(100009195)
General description
Albumins are major serum proteins in mammals. They are glycosylated and correspond to a molecular weight of 66 kDa.[1] Rabbit albumin shares sequence homology with bovine and horse albumin. It has IIA, IIB and IIIB subdomains along with an uncharacterized ligand binding site.[1]
Application
Albumin from rabbit serum has been used in:
  • the generation of advanced glycation end-products (AGEs)[2]
  • the vaccine antigen generation
  • surface plasmon resonance studies with antibody fragments
Biochem/physiol Actions
Serum albumins are multifunctional as they bind and transport various biomolecules. They have allergenic potential.[1]
Preparation Note
Prepared from albumin (A0639).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A3139A1830A2764
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
96-99% (agarose gel electrophoresis)
technique(s)
surface plasmon resonance (SPR): suitable
technique(s)
ELISA: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
Porcine
biological source
Porcine
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Gene Information
rabbit ... ALB(100009195)
Gene Information
mouse ... ALB(11657)
Gene Information
Porcine ... ALB(396960)
Gene Information
Porcine ... ALB(396960)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin aus Kaninchenserum
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A0764-25G04061833626979
A0764-5G04061833616116
A0764-1G04061833334379
A0764-10G04061833626962