Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
solution
Quality Segment
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
27 mM
technique(s)
titration: suitable
pH
3.6±0.1 (25 °C)
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
HRXKRNGNAMMEHJ-UHFFFAOYSA-K
Application
Used as a kit component for the 91A and 91C procedures for Esterase.
Other Notes
Citric Acid, 18 mmol/l, sodium citrate, 9 mmol/L, sodium chloride, 12 mmol/L with surfactant. pH 3.6 +/- 0.1 at 25 °C.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| concentration 27 mM | concentration 335 mmol/L | concentration 2.5 M | concentration 1.5 M |
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology |
| form solution | form solution | form solution | form solution |
| Quality Level 500 | Quality Level 500, 600 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Citrate Solution
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| CDS021604-1G | 04061828994014 |
| 924520-25G | 04065267409535 |
| 270245-25G | 04061826141830 |
| 270245-5G | 04061826141847 |
| 270245-250G | 04061838348319 |
| 915-50ML | 04061838203571 |
| GF95515128-2EA | 04061825081151 |
| GF95515128-1EA | 04061825081144 |