Fortfahren mit
905
Naphthol AS-D Chloracetat
Synonym(e):
3-Hydroxy-2-naphtho-o-toluidid Chloracetat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H16ClNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
353.80
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
252-463-5
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Level
IVD
for in vitro diagnostic use
application(s)
hematology
histology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ccccc1NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OC(=O)CCl
InChI
1S/C20H16ClNO3/c1-13-6-2-5-9-17(13)22-20(24)16-10-14-7-3-4-8-15(14)11-18(16)25-19(23)12-21/h2-11H,12H2,1H3,(H,22,24)
InChI key
FMVKYSCWHDVMGO-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Gelatin capsules contain 20 mg
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N0758N4006N2125
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
-
IVD
-
IVD
-
application(s)
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Naphthol AS-D Chloracetat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M R Baer et al.
Cancer, 63(11), 2192-2200 (1989-06-01)
Leukemia cutis was documented by biopsy in 18 of 877 patients (2%) with acute myelogenous leukemia (AML) seen at Roswell Park Memorial Institute (Buffalo, NY) between 1969 and 1986. French-American-British (FAB) types included four M2, one M3, ten M4, and
Usefulness of naphthol-AS-D-chloroacetate esterase (NASDCAE) in the diagnosis of AML: report of a case.
D Mastrangelo et al.
Haematologica, 70(5), 428-430 (1985-09-01)
Ruliang Xu et al.
Archives of pathology & laboratory medicine, 126(5), 562-566 (2002-04-18)
Placental transmogrification of the lung is a term introduced to describe a peculiar histologic pattern characterized by formation of placental villuslike structures in the lung parenchyma. It has been reported to occur in association with bullous emphysema and lipomatosis. To
Global Trade Item Number
SKUGTIN
890905O-25MG04065272417198
115886-25G04061837070754
905-10CAP-S04061834431992