Fortfahren mit
86935
Mikropartikel auf Polymethylmethacrylatbasis
size: 3 μm
Synonym(e):
2-Methyl-2-propensäure Homopolymer, 2-Propensäure, 2-methyl Homopolymer, Micropartikel auf PMAA-Basis, Micropartikel auf Poly-(methacrylsäure)-Basis, Polymethacrylat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.32
MDL number:
Quality Segment
form
suspension
concentration
10% (solids)
particle size
3 μm std dev <0.1 μm, coeff var <3%
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
Die exakten Werte für Teilchengrösse und Standardabweichung werden für jede Charge auf 0.01 μm genau bestimmt und auf dem Zertifikat ausgewiesen (Analyse mit Coulter Multisizer).
Dichte: 1.22 g/cm3
Temperaturbeständigkeit: ≤100 °C
Polymethacrylat-Partikel haben ebenfalls eine sehr enge Grössenverteilung und spherische Form. Die Oberfläche ist negativ geladen. Sie zeichnen sich durch eine gute Biokompatibilität und reduzierte unspezifische Proteinbildung aus.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
846579087590515
form
suspension
form
suspension
form
particles, suspension
form
particles, suspension
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
particle size
3 μm std dev <0.1 μm, coeff var <3%
particle size
40 μm std dev <0.8 μm, coeff var <2%
particle size
1 μm std dev <0.2 μm, coeff var <3%
particle size
8 μm std dev <0.15 μm, coeff var <2%
concentration
10% (solids)
concentration
10% (solids)
concentration
10% (solids)
concentration
10% (solids)
Still not finding the right product?
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
86935-5ML-F04061838075635